Merck
KEY465197835
Key Organics / BIONET
5-[(2-fluorophenyl)methyl]-2-methylpyrimidine-4,6-diamine
Seleccione un Tamaño
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
2 G
2137,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 6K-030-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
2 G
2137,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 6K-030-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-(2-fluorobenzyl)-2-methyl-4,6-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C12H13FN4/c1-7-16-11(14)9(12(15)17-7)6-8-4-2-3-5-10(8)13/h2-5H,6H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Clave InChI
MIYYOMSMQREKGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6K-030
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6K-030
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)