KEY465197460
Key Organics / BIONET
4-chloro-3-methanehydrazonoylquinoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 5W-0304-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 5W-0304-500MG
628,30 €
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde hydrazone
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c11-10-7(6-14-12)5-13-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H,12H2/b14-6+
Clave InChI
ONJKRDBEFQZFOZ-MKMNVTDBSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0304
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)