KEY465197266
Key Organics / BIONET
6-(benzenesulfonyl)pyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
6-(phenylsulfonyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H10N2O2S/c12-9-6-7-11(13-8-9)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,12H2
Clave InChI
OIKOFZDFUAISHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-0607
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-0607
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)