Merck
KEY465196821
Key Organics / BIONET
butyl 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 5G-301S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 5G-301S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
butyl 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H15ClO3/c1-2-3-6-17-14(16)11-7-10-8-12(15)4-5-13(10)18-9-11/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3
Clave InChI
ILRPQVSQESAMSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5G-301S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5G-301S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)