Merck
KEY465196456
Key Organics / BIONET
2-{[(5E)-5-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methylidene]-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl]amino}-3-phenylpropanoic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4W-0294-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Peso molecular:
396.42
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4W-0294-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[(5E)-5-(1,3-benzodioxol-5-ylmethylene)-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl]phenylalanine
Inchi Code
1S/C20H16N2O5S/c23-18-17(10-13-6-7-15-16(9-13)27-11-26-15)28-20(22-18)21-14(19(24)25)8-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,9-10,14H,8,11H2,(H,24,25)(H,21,22,23)/b17-10+
Clave InChI
QRUOWJRBFSZLFF-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4W-0294
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4W-0294
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)