Merck
KEY465196440
Key Organics / BIONET
(2E)-2-(benzenesulfonyl)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]prop-2-enenitrile
Seleccione un Tamaño
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4T-0902-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4T-0902-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2E)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]-2-(phenylsulfonyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C13H12N4O2S/c1-10-7-13(17-16-10)15-9-12(8-14)20(18,19)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,9H,1H3,(H2,15,16,17)/b12-9+
Clave InChI
DGCSDBSLZRGFKT-FMIVXFBMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4T-0902
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0902
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)