Merck
KEY465196199
Key Organics / BIONET
[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]thiourea
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4P-085-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.37
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4P-085-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C12H19N3S/c1-4-15(5-2)10-6-7-11(9(3)8-10)14-12(13)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H3,13,14,16)
Clave InChI
JXYHFGIKANBXOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4P-085
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4P-085
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)