KEY465195789
Key Organics / BIONET
2-[2-(4-fluorophenyl)adamantan-2-yl]acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4F-923-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4F-923-500MG
628,30 €
Iupac Name
[2-(4-fluorophenyl)-2-adamantyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C18H21FO2/c19-16-3-1-13(2-4-16)18(10-17(20)21)14-6-11-5-12(8-14)9-15(18)7-11/h1-4,11-12,14-15H,5-10H2,(H,20,21)
Clave InChI
XXKCDMKSNNHWFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)