Merck
KEY465195758
Key Organics / BIONET
N'-[(1Z)-1-amino-2-(pyridin-2-ylsulfanyl)ethylidene]-2-cyanoacetohydrazide
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4F-041-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4F-041-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1Z)-N'-(cyanoacetyl)-2-(2-pyridinylsulfanyl)ethanehydrazonamide
Inchi Code
1S/C10H11N5OS/c11-5-4-9(16)15-14-8(12)7-17-10-3-1-2-6-13-10/h1-3,6-7,14H,4,12H2,(H,15,16)
Clave InChI
IKUCUXYXOAXAJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-041
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-041
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)