KEY465195337
Key Organics / BIONET
1-(4-chlorobenzenesulfonyl)-4-[(piperidin-1-yl)methyl]piperidin-4-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 3R-1074-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 3R-1074-500MG
628,30 €
Iupac Name
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-(1-piperidinylmethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C17H25ClN2O3S/c18-15-4-6-16(7-5-15)24(22,23)20-12-8-17(21,9-13-20)14-19-10-2-1-3-11-19/h4-7,21H,1-3,8-14H2
Clave InChI
DXWLFRYXRWLRAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-1074
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)