Merck
KEY465195095
Key Organics / BIONET
1-(4-chlorophenyl)pentane-1,4-dione
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
5 G
4670,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 3N-332S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
5 G
4670,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 3N-332S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-1,4-pentanedione
Inchi Code
1S/C11H11ClO2/c1-8(13)2-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
PACHJCBUIAZMEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3N-332S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3N-332S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)