Merck
KEY465194985
Key Organics / BIONET
1-[(1E)-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-3-(4-methylphenyl)urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.76
Número MDL:
Iupac Name
N-[(E)-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-N'-(4-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C16H15ClN2O/c1-12-2-8-15(9-3-12)19-16(20)18-11-10-13-4-6-14(17)7-5-13/h2-11H,1H3,(H2,18,19,20)/b11-10+
Clave InChI
LVBXAEJQHXFHAC-ZHACJKMWSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3L-378S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-378S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)