Merck
KEY465194465
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 2T-0265-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.78
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 2T-0265-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl [4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
Inchi Code
1S/C18H16ClNO4/c1-23-17(21)10-14-11-24-16-5-3-2-4-15(16)20(14)18(22)12-6-8-13(19)9-7-12/h2-9,14H,10-11H2,1H3
Clave InChI
ADGPQFOXXMCWCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2T-0265
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0265
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)