Merck
KEY465194242
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]furan-2-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 2P-092-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 2P-092-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N'-[(E)-(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]-2-furohydrazide
Inchi Code
1S/C15H12N4O2/c20-15(13-7-4-8-21-13)19-17-10-12-9-16-18-14(12)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H,16,18)(H,19,20)/b17-10+
Clave InChI
PDNRWPPOOJTTQC-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2P-092
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2P-092
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)