KEY465194076
Key Organics / BIONET
(E)-N'-{5-[(1E)-1-cyano-2-(2,4-dichlorophenyl)eth-1-en-1-yl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-N,N-dimethylmethanimidamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 2L-019-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 2L-019-500MG
628,30 €
Iupac Name
N'-{5-[(E)-1-cyano-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-N,N-dimethylimidoformamide
Inchi Code
1S/C14H11Cl2N5S/c1-21(2)8-18-14-20-19-13(22-14)10(7-17)5-9-3-4-11(15)6-12(9)16/h3-6,8H,1-2H3/b10-5+,18-8+
Clave InChI
LPTWASLJZFPQQP-HYCIUCSZSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2L-019
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)