KEY465193728
Key Organics / BIONET
3-benzenesulfonamido-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 1X-0826-500MG
577,50 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 1X-0826-500MG
577,50 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
3-(4-isopropylphenyl)-N-(phenylsulfonyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C18H21NO4S/c1-13(2)14-8-10-15(11-9-14)17(12-18(20)21)19-24(22,23)16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17,19H,12H2,1-2H3,(H,20,21)
Clave InChI
ISMSMRLMDHRZHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1X-0826
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)