Merck
KEY465193629
Key Organics / BIONET
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 1T-1155-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 1T-1155-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c14-7-10-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-8-1-2-9-15/h1-6,8-9H,10H2
Clave InChI
FQRPMCADPCYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1155
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1155
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)