KEY465193058
Key Organics / BIONET
N'-[2-(4-chlorophenoxy)ethanimidoyl]benzenesulfonohydrazide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 1H-024-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 1H-024-500MG
628,30 €
Iupac Name
N'-[2-(4-chlorophenoxy)ethanimidoyl]benzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C14H14ClN3O3S/c15-11-6-8-12(9-7-11)21-10-14(16)17-18-22(19,20)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,17-18H,16H2
Clave InChI
RRENFQVDOYDGTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1H-024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)