Merck
KEY458251484
Key Organics / BIONET
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
Seleccione un Tamaño
500 MG
175,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 1T-0840-500MG
175,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
175,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 1T-0840-500MG
175,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylformamide
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-14-10-4-3-9(5-6-12-8-13)7-11(10)15-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
WUZNVFUYFDVUIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0840
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)