KEY458251329
Key Organics / BIONET
3-bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 11P-075-500MG
107,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 11P-075-500MG
107,80 €
Iupac Name
3-bromo-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
Clave InChI
IWWZCFFYGZRVHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-075
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)