KEY458251299
Key Organics / BIONET
methyl 1-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 11H-948-500MG
463,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 11H-948-500MG
463,30 €
Iupac Name
methyl 1-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14F3N3O6/c1-26-13(21)8-2-4-18(5-3-8)12-10(19(22)23)6-9(14(15,16)17)7-11(12)20(24)25/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
KBYFODCBXYUVRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11H-948
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)