KEY424062525
Key Organics / BIONET
methyl 3-(pyridine-4-amido)thiophene-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: DK-0008-500MG
298,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: DK-0008-500MG
298,30 €
Iupac Name
methyl 3-(isonicotinoylamino)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3S/c1-17-12(16)10-9(4-7-18-10)14-11(15)8-2-5-13-6-3-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
ODZDKAIBGWBEQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DK-0008
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)