Merck
KEY424062400
Key Organics / BIONET
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-[(1S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]ethyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
469.54
Número MDL:
mp
94 - 95
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (S)-(3-(1H-indol-3-yl)-1-(methoxy(methyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C28H27N3O4/c1-31(34-2)27(32)26(15-18-16-29-25-14-8-7-9-19(18)25)30-28(33)35-17-24-22-12-5-3-10-20(22)21-11-4-6-13-23(21)24/h3-14,16,24,26,29H,15,17H2,1-2H3,(H,30,33)/t26-/m0/s1
Clave InChI
JYCRVLXOMZRUPV-SANMLTNESA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AK-0718
Melting Point
94 - 95
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AK-0718
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)