KEY407050973
Key Organics / BIONET
5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: AS-2044-500MG
157,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: AS-2044-500MG
157,30 €
Iupac Name
5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-8-5-4(3)6(11)10-2-9-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11)
Clave InChI
ZRMBIXYBRSNBOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)