KEY394427569
Key Organics / BIONET
N-[(2-aminophenyl)methyl]-1-benzylpiperidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: FH-0715-500MG
208,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: FH-0715-500MG
208,30 €
Iupac Name
N-(2-aminobenzyl)-1-benzyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C19H25N3/c20-19-9-5-4-8-17(19)14-21-18-10-12-22(13-11-18)15-16-6-2-1-3-7-16/h1-9,18,21H,10-15,20H2
Clave InChI
LKCLUVMTZWCXTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FH-0715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)