Merck
KEY375227070
Key Organics / BIONET
(4-chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Seleccione un Tamaño
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: SS-4427-500MG
208,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: SS-4427-500MG
208,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-chloro-2-thienyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H6ClFOS/c12-8-5-10(15-6-8)11(14)7-1-3-9(13)4-2-7/h1-6H
Clave InChI
PQLUHQUMUFDKFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4427
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4427
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)