KEY375227057
Key Organics / BIONET
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127045-100MG
152,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127045-100MG
152,90 €
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O/c1-10-16(20)19-14-8-7-12(17)9-13(14)15(18-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
SATGIBNNISQKBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4406