KEY375227040
Key Organics / BIONET
1-(5-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(5-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12O2/c1-3-9-4-5-11-10(6-9)7-12(14-11)8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZTQLIWJTNUYYNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LG-0743
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)