Merck
KEY369260627
Key Organics / BIONET
methyl 4-methylpiperazine-1-carbodithioate
Seleccione un Tamaño
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
2 G
495,00 €
5 G
742,50 €
10 G
1411,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: BG-0081-500MG
157,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
2 G
495,00 €
5 G
742,50 €
10 G
1411,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: BG-0081-500MG
157,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 4-methyl-1-piperazinecarbodithioate
Inchi Code
1S/C7H14N2S2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
IMVFRUURAMHQKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BG-0081
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BG-0081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)