Merck
KEY358812823
Key Organics / BIONET
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
124,50 €
1 G
198,00 €
2 G
396,00 €
5 G
594,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: LF-0096-500MG
124,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
124,50 €
1 G
198,00 €
2 G
396,00 €
5 G
594,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.01
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: LF-0096-500MG
124,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
188 - 190
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
Clave InChI
NRRQMEMDKNSMOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0096
Melting Point
188 - 190
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)