Merck
KEY311758642
Key Organics / BIONET
5-bromo-6-methoxypyridine-3-carboxamide
Seleccione un Tamaño
500 MG
703,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: ME-0705-500MG
703,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
703,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: ME-0705-500MG
703,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
181 - 183
Iupac Name
5-bromo-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7-5(8)2-4(3-10-7)6(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
Clave InChI
JXLMIURJCGSMIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ME-0705
Melting Point
181 - 183
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ME-0705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)