KEY267019731
Key Organics / BIONET
N-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)methanesulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: SS-3940-500MG
298,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: SS-3940-500MG
298,30 €
Iupac Name
N-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-6(2,5-8)4-7-11(3,9)10/h7-8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
HOYGFODWEPYYHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3940
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)