KEY250699964
Key Organics / BIONET
methyl 7-methoxy-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: AE-0098-500MG
247,50 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: AE-0098-500MG
247,50 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
135 - 136
Iupac Name
methyl 7-methoxy-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c1-13-8-4-6(10(12)14-2)3-7-9(8)15-5-11-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
CHLOLBJKPXUMIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0098
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)