KEY245859072
Key Organics / BIONET
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 1Z-7003-500MG
247,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 1Z-7003-500MG
247,50 €
mp
58 - 60
Iupac Name
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3S/c11-15(13,14)8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
MMZRMUIHNXQIRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Z-7003
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)