Merck
KEY245858981
Key Organics / BIONET
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Seleccione un Tamaño
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
2 G
495,00 €
5 G
742,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: MD-0030-500MG
157,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
157,50 €
1 G
247,50 €
2 G
495,00 €
5 G
742,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
332.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: MD-0030-500MG
157,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
102 - 104
Iupac Name
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F3IN2O2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(12)5(2-3)13(14)15/h1-2H,12H2
Clave InChI
XVVSZOLVVQYKIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0030
Melting Point
102 - 104
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0030
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)