Merck
KEY241404975
Key Organics / BIONET
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
500 MG
124,50 €
1 G
138,00 €
2 G
276,00 €
5 G
415,50 €
10 G
802,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: MD-0707-500MG
124,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
124,50 €
1 G
138,00 €
2 G
276,00 €
5 G
415,50 €
10 G
802,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: MD-0707-500MG
124,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
64 - 66
Iupac Name
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
Clave InChI
ZSPCITYHOYJDBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0707
Melting Point
64 - 66
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)