KEY240035495
Key Organics / BIONET
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
About This Item
mp
142 - 143
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c1-13-10(12)7-2-3-9-8(6-7)11-4-5-14-9/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Clave InChI
JRZWODHWKQUXNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0712
Melting Point
142 - 143
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0712
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)