Merck
KEY235883464
Key Organics / BIONET
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C15H22N2/c1-2-4-14(5-3-1)12-17-10-7-15(8-11-17)6-9-16-13-15/h1-5,16H,6-13H2
Clave InChI
MDBVTGGHEWEATH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1514
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)