Merck
KEY187620372
Key Organics / BIONET
N1-benzyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Seleccione un Tamaño
500 MG
175,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: AD-0744-500MG
175,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
175,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: AD-0744-500MG
175,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
148 - 150
Iupac Name
N~1~-benzyl-4-nitro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-12-8-11(16(17)18)6-7-13(12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,9,14H2
Clave InChI
IBEYXDADRRTHEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-0744
Melting Point
148 - 150
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-0744
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)