Merck
KEY182144895
Key Organics / BIONET
3-oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
Seleccione un Tamaño
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: GC-0058-500MG
208,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: GC-0058-500MG
208,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
91 - 93
Iupac Name
3-oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c8-3-1-7(9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5H,1H2
Clave InChI
IWPZODDPZNLDAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GC-0058
Melting Point
91 - 93
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GC-0058
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)