KEY061970164
Key Organics / BIONET
2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 10Y-0833-500MG
208,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 10Y-0833-500MG
208,30 €
mp
136 - 138
Iupac Name
2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-2-3-4-11-13-9-7-8(12(14)15)5-6-10(9)16-11/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
DMLAEJJVBPVLOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10Y-0833
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)