Merck
KEY048961857
Key Organics / BIONET
2-(4-formylphenoxy)-2-phenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
157 - 159
Iupac Name
(4-formylphenoxy)(phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)19-14(15(17)18)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H,(H,17,18)
Clave InChI
KFWOTZCJKPDGPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Y-0807
Melting Point
157 - 159
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Y-0807
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)