Merck
KEY040898083
Key Organics / BIONET
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 10X-0702-500MG
133,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.92
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 10X-0702-500MG
133,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
163 - 165
Iupac Name
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO2/c1-11-6(10)4-2-3(7)5(8)9-4/h2,9H,1H3
Clave InChI
ISQWCRSAYRXYRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0702
Melting Point
163 - 165
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0702
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)