Merck
KEY007387638
Key Organics / BIONET
2-amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
Seleccione un Tamaño
500 MG
125,80 €
1 G
170,80 €
2 G
290,80 €
5 G
410,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 8T-0307-500MG
125,80 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
125,80 €
1 G
170,80 €
2 G
290,80 €
5 G
410,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 8T-0307-500MG
125,80 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
100 - 101
Iupac Name
2-amino-N-(2-propynyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11/h1,3-6H,7,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
PTBKEYHFNHZYAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8T-0307
Melting Point
100 - 101
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8T-0307
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)