KEY007387370
Key Organics / BIONET
2,2-diphenyloxirane
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 10H-304S-5G
388,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 10H-304S-5G
388,30 €
mp
54 - 56
Iupac Name
2,2-diphenyloxirane
Inchi Code
1S/C14H12O/c1-3-7-12(8-4-1)14(11-15-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clave InChI
PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10H-304S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)