KEY001132542
Key Organics / BIONET
ethyl 3-benzamido-2-oxo-6-phenyl-2H-pyran-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 2E-917-500MG
175,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 2E-917-500MG
175,30 €
mp
147 - 149
Iupac Name
ethyl 3-(benzoylamino)-2-oxo-6-phenyl-2H-pyran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H17NO5/c1-2-26-20(24)16-13-17(22-19(23)15-11-7-4-8-12-15)21(25)27-18(16)14-9-5-3-6-10-14/h3-13H,2H2,1H3,(H,22,23)
Clave InChI
JWSNPYGLRSSRSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2E-917
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)