JWPH98D3FBC7
J & W Pharmlab LLC
2-tert-Butoxy-6-chloro-pyrazine
About This Item
Iupac Name
2-tert-butoxy-6-chloropyrazine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(2,3)12-7-5-10-4-6(9)11-7/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
JIZAUJWQTRWWQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)