JWPH96F162D9
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Amino-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 15R0614S-50MG
529,84 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 15R0614S-50MG
529,84 €
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-aminotetrahydrofuran-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;1H/t4-,5-;/m1./s1
Clave InChI
HUQJAEXTMMVOBZ-TYSVMGFPSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0614S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)