Merck
JWPH37C05086
J & W Pharmlab LLC
trans-2-Trifluoromethyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1304,63 €
1 G
2103,38 €
5 G
7984,84 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 75R0767S-50MG
396,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1304,63 €
1 G
2103,38 €
5 G
7984,84 €
About This Item
Peso molecular:
219.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 75R0767S-50MG
396,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2S,3S)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2.ClH/c7-6(8,9)4-3(5(11)12)1-2-10-4;/h3-4,10H,1-2H2,(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
Clave InChI
ZYYSHVXTAQDVFC-MMALYQPHSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)