Merck
JWPH3249EB3B
J & W Pharmlab LLC
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Seleccione un Tamaño
50 MG
263,59 €
100 MG
396,71 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 80R0289-50MG
263,59 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
263,59 €
100 MG
396,71 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 80R0289-50MG
263,59 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-5-3-6-7(11-4-5)10-2-1-9-6/h3-4,9H,1-2H2,(H,10,11)
Clave InChI
QOMPZPDKILKUGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0289
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)